Learn More
N,N-Dietilsalicilamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11925551 25 g 25 g
11915551 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11925551 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437250250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19311-91-2 | C11H15NO2 | 193.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19311-91-2
Fórmula molecular C11H15NO2
Peso molecular (g/mol) 193.24
Clave InChI ZVYXEXAXXWINEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-diethylsalicylamide, diethylsalicylamide, salicyldiethylamide, salicylamide, n,n-diethyl, benzamide, n,n-diethyl-2-hydroxy, o-hydroxy-n,n-diethylbenzamide, unii-hg05mo88tl, hg05mo88tl, acmc-20ak91, 2-hydroxy-n,n-diethylbenzamide
PubChem CID 88006
Nombre IUPAC N,N-dietil-2-hidroxibenzamida
SMILES CCN(CC)C(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifications
Nombre del producto químico o material N, N-Diethylsalicylamide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 99.1°C to 100.3°C
Color Claro a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Diethylsalicylamide, 97%
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.