Learn More
N,N-Dietilsalicilamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15491138 25 g 25 g
15471138 1 g 1 g
15481138 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491138 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55025.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 19311-91-2 | C11H15NO2 | 193.246 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La N,N-dietilsalicilamida es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19311-91-2
Fórmula molecular C11H15NO2
Peso molecular (g/mol) 193.246
Número MDL MFCD00010816
Clave InChI ZVYXEXAXXWINEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-diethylsalicylamide, diethylsalicylamide, salicyldiethylamide, salicylamide, n,n-diethyl, benzamide, n,n-diethyl-2-hydroxy, o-hydroxy-n,n-diethylbenzamide, unii-hg05mo88tl, hg05mo88tl, acmc-20ak91, 2-hydroxy-n,n-diethylbenzamide
PubChem CID 88006
Nombre IUPAC N,N-dietil-2-hidroxibenzamida
SMILES CCN(CC)C(=O)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diethylsalicylamide
Punto de fusión 93°C to 97°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.25
Porcentaje de pureza 97%