Learn More
N,N-Dietilpropargilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15851012 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15851012 100 g 100 g
15831012 5 g 5 g
15841012 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15851012 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 455581000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4079-68-9 | C7H13N | 111.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4079-68-9
Fórmula molecular C7H13N
Peso molecular (g/mol) 111.18
Clave InChI JZJXKEWVUBVOEH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20010
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diethylpropargylamine
Densidad 0.8110g/mL
Punto de ebullición 118°C to 120°C
Temperatura de inflamación 20°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 100 g
Gravedad específica 0.811
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.18
Porcentaje de pureza 97%