Learn More
N,N'-Dietiloxamida, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11491187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491187 100 g 100 g
11481187 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24167.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-84-9
Fórmula molecular C6H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 144.17
Número MDL MFCD00043650
Clave InChI FFYAVOJIYAAUNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nn'-diethyloxamide, ethanediamide, n,n'-diethyl, n,n'-diethyloxalamide, n,n-diethyloxamide, n,n'-diethylethanediamide, oxamide, n,n'-diethyl, acmc-1bc1a, n,n'-diethyl-oxalamide, n-ethyl-n'-ethylethane-1,2-diamide, n 1 ,n 2-diethylethanediamide
PubChem CID 69210
SMILES CCNC(=O)C(=O)NCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Diethyloxamide
Punto de fusión 178°C to 182°C
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Nombre IUPAC N,N'-dietiloxamida
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 98%