Learn More
N,N-Dietilnicotinamida (Nikethamida), TRC
Código de producto. 30040403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30040403 2.5 g 2.50 g
30138018 25 g 25 g
30136166 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040403 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4600002.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-26-7
Fórmula molecular C10 H14 N2 O
Peso molecular (g/mol) 178.23
Sinónimo 3-Pyridinecarboxamide, N,N-diethyl-, Nicotinamide, N,N-diethyl- (8CI), N,N-Diethyl-3-pyridinecarboxamide, 3-(N,N-Diethylcarbamoyl)pyridine, Anacardone, Anacordone, Astrocar, Canfodiamina, Carbamidal, Cardamine, Cardiamid, Cardiamide, Cardiamine, Cardimon, Coracon, Coractiv N, Coramine, Coramine (pharmaceutical), Cordiamin, Cordiamine, Corediol, Cormed, Cormid, Cormotyl, Cornotone, Corvin, Corvitol, Corvotone, Diethylnicotinamide, Dynacoryl, Ecoran, Eucoran, Kordiamin, N,N-Diethylnicotinamide, NSC 130820, NSC 169863, NSC 62103, Ni-Cor, Niamine, Nicamide, Nicetamide, Nicethamide, Nicorine, Nicotinic acid diethylamide, Nikardin, Niketamide, Niketamine, Nikethamide, Niketharol, Nikethyl, Nikorin, Niquetamide, Percoral, Pyricardyl, Pyridine-3-carboxydiethylamide, Pyridine-3-carboxylic acid diethylamide, Reformin, Rehormin, Salvacard, Sancora, Solyacord, Stimulin, Ventramine
Nombre IUPAC N,N-dietilpiridina-3-carboxamida
SMILES CCN(CC)C(=O)c1cccnc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nikethamide
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O/c1-3-12(4-2)10(13)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1106