Learn More
N,N-Dietilnicotinamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10625152 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10625152 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10288292 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10625152 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114471000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 59-26-7 | C10H14N2O | 178.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-26-7
Fórmula molecular C10H14N2O
Peso molecular (g/mol) 178.23
Número MDL MFCD00006386
Clave InChI NCYVXEGFNDZQCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nikethamide, n,n-diethylnicotinamide, nicethamide, corvin, anacardone, anacordone, carbamidal, coramine, corvotone, nicamide
PubChem CID 5497
Nombre IUPAC N,N-dietilpiridina-3-carboxamida
SMILES CCN(CC)C(=O)C1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Diethylnicotinamide
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 296°C to 300°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5240 to 1.526
Cantidad 100 g
Beilstein 22, II, 34
Índice Merck 15, 6627
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with methanol,ethanol,acetone,chlorofo,rm,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Diethylnicotinamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.