Learn More
N,N-Dietilhidroxilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10559250 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10559250 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10489020 5 g Frasco de vidrio 5 g
10626302 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10559250 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114425000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3710-84-7 | C4H11NO | 89.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3710-84-7
Fórmula molecular C4H11NO
Peso molecular (g/mol) 89.14
Número MDL MFCD00002126
Clave InChI FVCOIAYSJZGECG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylhydroxylamine, ethanamine, n-ethyl-n-hydroxy, n-hydroxydiethylamine, n,n-diethylhydroxyamine, hydroxylamine, n,n-diethyl, unii-314i05edvh, ccris 964, hydroxydiethylamine, diethyl hydroxylamine, diethyl hydroxykamine
PubChem CID 19463
Nombre IUPAC N,N-dietilhidroxilamina
SMILES CCN(CC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Diethylhydroxylamine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -26°C to 25°C
Densidad 0.8670g/mL
Punto de ebullición 125.0°C to 130.0°C
Temperatura de inflamación 45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)2NOH
Índice de refracción 1.4190 to 1.4220
Cantidad 500 g
Beilstein 04, 536
Fieser 06,187
Gravedad específica 0.867
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Diethylhydroxylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.