Learn More
Diclorhidrato de N,N'-dietilhidracina, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456006 5 g 5 g
11466006 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22317.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7699-31-2 | C4H14Cl2N2 | 161.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7699-31-2
Fórmula molecular C4H14Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 161.07
Número MDL MFCD00012523
Clave InChI NMTDWUVFGOBBAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-diethylhydrazine dihydrochloride, n,n'-diethylhydrazine dihydrochloride, unii-x3o3iwe4tg, ccris 8919, hydrazine, 1,2-diethyl-, dihydrochloride, x3o3iwe4tg, 1,2-diethylhydrazine 2hcl, diethylhydrazine dihydrochloride, 1,2-diethyl hydrazine dihydrochloride, 1,2-diethylhydrazine dihydrochlo-ride
PubChem CID 24372
Nombre IUPAC 1,2-dietilhidracina; diclorhidrato
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CCNNCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Diethylhydrazine dihydrochloride
Punto de fusión ∼169°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 3668380
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.06
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico