Learn More
N,N-Dietilformamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11311617 500 g 500 g
11301617 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11311617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04503.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 617-84-5 | C5H11NO | 101.15 g/mol
N,N-Diethylformamide is used in the synthesis of metal-organic frameworks and Diethyltrifluoromethylamine. It is also used as solvent in the preparation of porous cubic-shaped zinc oxide particles. It is involved in the preparation of quinazoline-2,4(1H,3H)-dione by reacting with o-aminonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-dietilformamida se utiliza en la síntesis de estructuras organometálicas y dietiltrifluorometilamina. También se usa como disolvente en la preparación de partículas porosas de óxido de zinc en forma cúbica. Participa en la preparación de la quinazolina-2,4(1H,3H)-diona al reaccionar con el o-aminonitrilo.
Solubilidad
Miscible con acetona, benceno, alcohol y éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Mantener alejada de fuentes de calor, llamas y chispas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-84-5
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.15
Número MDL MFCD00003287
Clave InChI SUAKHGWARZSWIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylformamide, formamide, n,n-diethyl, n-formyldiethylamine, diethyl formamide, formyldiethylamine, diethylamid kyseliny mravenci, n,n-diethylcarboxamide, diethylamid kyseliny mravenci czech, diethyl-formamide, formamide, diethyl
PubChem CID 12051
Nombre IUPAC N,N-dietilformamida
SMILES CCN(CC)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diethylformamide
Densidad 0.91
Punto de ebullición 178°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.434
Cantidad 500 g
Beilstein 1209392
Información de solubilidad Miscible with acetone,benzene,alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza 99%