Learn More
N,N-Dietilformamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10713924 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
25 ML
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10713924 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10174100 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10657364 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10713924 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 181370250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 617-84-5 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-84-5
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.15
Número MDL MFCD00003287
Clave InChI SUAKHGWARZSWIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylformamide, formamide, n,n-diethyl, n-formyldiethylamine, diethyl formamide, formyldiethylamine, diethylamid kyseliny mravenci, n,n-diethylcarboxamide, diethylamid kyseliny mravenci czech, diethyl-formamide, formamide, diethyl
PubChem CID 12051
Nombre IUPAC N,N-dietilformamida
SMILES CCN(CC)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Diethylformamide
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9000g/mL
Punto de ebullición 176.0°C to 177.0°C
Temperatura de inflamación 60°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HCON(C2H5)2
Índice de refracción 1.4330 to 1.4350
Cantidad 25 mL
Beilstein 04, 109
Gravedad específica 0.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido