Learn More
N,N'-dietiletilendiamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498986 5 g 5 g
11408996 25 g 25 g
11418996 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498986 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17113.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-74-0 | C6H16N2 | 116.21 g/mol
N,N'-Diethylethylenediamine is used as an internal standard in liquid chromatographic method used for checking the assay of ethambutol. It is utilized for the solvation of lithium hexamethyldisilazide. It acts as a ligand and form coordination complexes such as trans-diaquabis(N,N'-diethylethylenediamine)nickel(II) chloride and copper(II)-N,N-Diethylethylenediamine, which shows thermochromic properties. Further, it is used as a pharmaceutical intermediate used in the synthesis of procainamide hydrochloride, tiapride and cinchocaine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N′-dietiletilendiamina se utiliza como patrón interno en el método de la cromatografía líquida utilizado para comprobar el ensayo del etambutol. Se utiliza para la solvatación de hexametildisilazida de litio. Actúa como ligando y forma complejos de coordinación como el cloruro de trans-diacuabis(N,N′-dietiletilendiamina)níquel (II) y cobre(II)-N,N-dietiletilendiamina, que tiene propiedades termocrómicas. Además, se utiliza como intermedio farmacéutico utilizado en la síntesis de clorhidrato de procainamida, tiaprida y cincocaína.
Solubilidad
miscible con agua.
Notas
incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, dióxido de carbono y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-74-0
Fórmula molecular C6H16N2
Peso molecular (g/mol) 116.21
Número MDL MFCD00009033
Clave InChI CJKRXEBLWJVYJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-diethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-diethyl, 1,2-bis ethylamino ethane, 3,6-diazaoctane, 1,2-ethanediamine, n1,n2-diethyl, n,n'-ethylenediethyldiamine, ethyl 2-ethylamino ethyl amine, ethylenediamine, n,n'-diethyl, n,n'-diethyl-1,2-diaminoethane, dihydrobromide
PubChem CID 67105
ChEBI CHEBI:182290
Nombre IUPAC N,N'-dietiletano-1,2-diamina
SMILES CCNCCNCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Diethylethylenediamine
Densidad 0.811
Punto de ebullición 152°C to 154°C
Temperatura de inflamación 33°C (92°F)
Índice de refracción 1.4326
Cantidad 5 g
Número UN UN2685
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.21
Porcentaje de pureza 96%