Learn More
N,N'-Dietiletilenodiamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15274644 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15274644 5 g Frasco de vidrio 5 g
15284644 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15274644 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155520050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-74-0 | C6H16N2 | 116.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-74-0
Fórmula molecular C6H16N2
Peso molecular (g/mol) 116.21
Número MDL MFCD00009033
Clave InChI CJKRXEBLWJVYJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-diethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-diethyl, 1,2-bis ethylamino ethane, 3,6-diazaoctane, 1,2-ethanediamine, n1,n2-diethyl, n,n'-ethylenediethyldiamine, ethyl 2-ethylamino ethyl amine, ethylenediamine, n,n'-diethyl, n,n'-diethyl-1,2-diaminoethane, dihydrobromide
PubChem CID 67105
ChEBI CHEBI:182290
Nombre IUPAC N,N'-dietiletano-1,2-diamina
SMILES CCNCCNCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N'-Diethylethylenediamine
Densidad 0.8110g/mL
Punto de ebullición 152.0°C to 154.0°C
Temperatura de inflamación 33°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5NHCH2CH2NHC2H5
Índice de refracción 1.4326
Cantidad 5 g
Beilstein 04,251
Gravedad específica 0.811
Información de solubilidad Solubility in water: miscible.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.21
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N'-Diethylethylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.