Product Code. 13458308
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Unit Size:
1 LT
10 litros
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code.
Cantidad
Envase
Unit Size
13458308
10 L
Tambor de plástico
10 litros
10050880
1 L
Frasco de vidrio
1 LT
10236523
2.5 L
Frasco de vidrio
2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code.
13458308
Supplier
Thermo Scientific Acros
Supplier No.
114330100
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
CAS
100-37-8
Número MDL
MFCD00002850
Clave InChI
BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
2-diethylamino ethanol, n,n-diethylethanolamine, diethylaminoethanol, deae, diethylethanolamine, diethylamino ethanol, ethanol, 2-diethylamino, n,n-diethyl-2-aminoethanol, 2-hydroxyethyl diethylamine, diethyl 2-hydroxyethyl amine
PubChem CID
7497
ChEBI
CHEBI:52153
SMILES
CCN(CC)CCO
Specifications
Nombre del producto químico o material
N, N-Diethylethanolamine
Nombre de nota
99%
% mín. CAS
98.5
% máx. CAS
100.0
Punto de fusión
-70.0°C
Color
Blanco a amarillo
Densidad
0.8800g/mL
Punto de ebullición
161.0°C
Temperatura de inflamación
51.5°C
Espectro infrarrojo
Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo
99%
Envase
Tambor de plástico
Fórmula molecular
C6H15NO
Fórmula lineal
HOCH2 CH2 N(C2 H5 )2
Índice de refracción
1.4400 to 1.4420
Cantidad
10 L
Gravedad específica
0.88
Información de solubilidad
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Nombre IUPAC
2-(dietilamino)etanol
Peso molecular (g/mol)
117.192
Formula Weight (peso de la fórmula)
117.19
Porcentaje de pureza
99%
Forma física
Polvo cristalino
Show More
Show Less
RU– Solo para uso en investigación
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our
Privacy Policy .
Spot an opportunity for improvement?