Learn More
N,N-Dietiletano-1,2-diamina, Mikromol™
Código de producto. 18093640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18093640 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18093640 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0073.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N,N-Dietiletano-1,2-diamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-diethylethane-1,2-diamine
CAS 100-36-7
Nombres de analitos o componentes N,N-diethylethane-1,2-diamine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H16 N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Metoclopramide Imp. E (EP), Tiapride Hydrochloride Imp. C (EP), Tiapride Imp. C (EP), N,N-Diethylethane-1,2-diamine, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity E, Metoclopramide Impurity E, Tiapride Hydrochloride Impurity C, Metoclopramide Impurity E, Tiapride Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)CCN
Nombre IUPAC N',N'-dietiletano-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 116.2
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 116,1313 g/mol