Learn More
N,N-Dietilcianoacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Diethylcyanoacetamide |
| CAS | 26391-06-0 |
| Fórmula molecular | C7H12N2O |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | N,N-Diethyl-2-cyanoacetamide, 2-Cyano-N,N-diethylacetamid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12N2O/c1-3-9(4-2)7(10)5-6-8/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)CC#N |
| Peso molecular (g/mol) | 140.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.095 |