Learn More
N,N-dietilbutiramida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Diethylbutyramide |
| CAS | 1114-76-7 |
| Fórmula molecular | C8 H17 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N,N-Diethylbutanamide, N,N-Diethyl-n-butyramide, NSC 6005 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17NO/c1-4-7-8(10)9(5-2)6-3/h4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCC(=O)N(CC)CC |
| Nombre IUPAC | N,N-dietilbutanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 143.227 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.131 |