Learn More
N,N-dietilbenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Diethylbenzamide |
| CAS | 1696-17-9 |
| Fórmula molecular | C11H15NO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzoic Acid N,N-Diethylamide, Benzoic Acid Diethylamide, Benzoyldiethylamine, NSC 16060, R 2, R 2 (Insect Repellent), Rebemid, Rebemide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO/c1-3-12(4-2)11(13)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)c1ccccc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 177.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.1154 |