Learn More
N,N-dietilanilina, TRC
Código de producto. 30370489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370489 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30370489 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44352050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N,N-Diethylaniline
CAS 91-66-7
Fórmula molecular C10 H15 N
Cantidad 50 g
Sinónimo Aniline, N,N-diethyl- (8CI), N,N-Diethylbenzenamine, (Diethylamino)benzene, DEA, Diethylaniline, Diethylphenylamine, N,N-Diethylaminobenzene, N,N-Diethylaniline, N-Phenyldiethylamine, NL 64-10P, NSC 7205
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)c1ccccc1
Nombre IUPAC N,N-dietilanilina
Peso molecular (g/mol) 149.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.1204