Learn More
N,N-Dietilacetoacetamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
missing translation for 'unitSize'
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11456936 250 g 250 g
11446936 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11456936 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B24019.30
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2235-46-3 | C8H15NO2 | 157.213 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2235-46-3
Fórmula molecular C8H15NO2
Peso molecular (g/mol) 157.213
Número MDL MFCD00026728
Clave InChI NTMXFHGYWJIAAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-diethylacetoacetamide, n,n-diethyl-3-oxobutyramide, diethylacetoacetamide, butanamide, n,n-diethyl-3-oxo, acetoacetamide, n,n-diethyl, 1-diethylcarbamoyl-2-propanone, n,n-diethylacetylacetamide, acetoacetdiethylamide, diethylamid kyseliny acetoctove, diethylamid kyseliny acetoctove czech
PubChem CID 16699
Nombre IUPAC N,N-dietil-3-oxobutanamida
SMILES CCN(CC)C(=O)CC(=O)C
Specifications
Nombre del producto químico o material N,N-Diethylacetoacetamide
Punto de fusión <-73°C
Densidad 0.99
Punto de ebullición 213°C to 218°C
Temperatura de inflamación 94°C (201°F)
Índice de refracción 1.472
Cantidad 250 g
Beilstein 636486
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.2
Porcentaje de pureza 97%