Learn More
Clorhidrato de N,N-dietilacetamidina, TRC
Código de producto. 30474153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30474153 500 mg 500 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30474153 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN269258500MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diethylacetamidine Hydrochloride
CAS 91400-32-7
Fórmula molecular C6H14N2. HCl
Cantidad 500 mg
Sinónimo N,N-Diethylethanimidamide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2.ClH/c1-4-8(5-2)6(3)7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H
SMILES CC(N(CC)CC)=N.Cl
Nombre IUPAC Clorhidrato de N,N-dietilacetimidamida
Peso molecular (g/mol) 150.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.