Learn More
Clorhidrato de N,N-dietilacetamidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Diethylacetamidine Hydrochloride |
| CAS | 91400-32-7 |
| Fórmula molecular | C6H14N2. HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N,N-Diethylethanimidamide Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N2.ClH/c1-4-8(5-2)6(3)7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H |
| SMILES | CC(N(CC)CC)=N.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de N,N-dietilacetimidamida |
| Peso molecular (g/mol) | 150.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.1 |