Learn More
N,N-Dietilacetamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495636 500 g 500 g
11475636 25 g 25 g
11485636 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20762.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 685-91-6 | C6H13NO | 115.176 g/mol
N,N-Diethylacetamide was used to investigate the spectroscopic properties ofN,N-diethyl-2-[(4-substituted)phenylsulfinyl] acetamides. It is commonly used as drug solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-Dietilacetamida se utilizó para investigar las propiedades espectroscópicas de acetamidas de N,N-dietil-2-[(4-substituido)fenilsulfinil]. Se usa comúnmente como disolvente de fármacos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 685-91-6
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.176
Número MDL MFCD00009047
Clave InChI AJFDBNQQDYLMJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylacetamide, acetamide, n,n-diethyl, n-acetyldiethylamine, unii-6yo81d7st6, n,n-diaethylacetamid german, n,n-diethyl-acetamide, acetic acid, amide, n,n-diethyl, acetamide,n,n-diethyl, n,n-diaethylacetamid, n,n-diethylacetoamide
PubChem CID 12703
Nombre IUPAC N,N-Dietilacetamida
SMILES CCN(CC)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diethylacetamide
Densidad 0.92
Punto de ebullición 182°C to 186°C
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Índice de refracción 1.44
Cantidad 500 g
Beilstein 1209428
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.18
Porcentaje de pureza 99%