Learn More
N,N-Dietil(trimetilsilil)amina, TRC
Código de producto. 30373981
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30373981 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30373981 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44526525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diethyl(trimethylsilyl)amine
CAS 996-50-9
Fórmula molecular C7H19NSi
Cantidad 25 g
Sinónimo N,N-Diethyl-1,1,1-trimethyl-silylamine, (Diethylamino)trimethylsilane, (N,N-Diethylamino)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)diethylamine, Diethyl(trimethylsilyl)amine, N-Ethyl-N-(trimethylsilyl)ethanamine,, N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilanamine, N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, N,N-Diethyltrimethylsilanamine, N,N-Diethyltrimethylsilylamine, N-(Trimethylsilyl)diethylamine, NSC 377650, Trimethyl(diethylamino)silane
Fórmula InChI InChI=1S/C7H19NSi/c1-6-8(7-2)9(3,4)5/h6-7H2,1-5H3
SMILES CCN(CC)[Si](C)(C)C
Nombre IUPAC N-etil-N-trimetilsililetanamina
Peso molecular (g/mol) 145.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.1287