Learn More
N,N-Dietil(trimetilsilil)amina, TRC
Código de producto. 30382568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382568 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30382568 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4452655G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diethyl(trimethylsilyl)amine
CAS 996-50-9
Fórmula molecular C7H19NSi
Cantidad 5 g
Sinónimo N,N-Diethyl-1,1,1-trimethyl-silylamine, (Diethylamino)trimethylsilane, (N,N-Diethylamino)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)diethylamine, Diethyl(trimethylsilyl)amine, N-Ethyl-N-(trimethylsilyl)ethanamine,, N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilanamine, N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, N,N-Diethyltrimethylsilanamine, N,N-Diethyltrimethylsilylamine, N-(Trimethylsilyl)diethylamine, NSC 377650, Trimethyl(diethylamino)silane
Fórmula InChI InChI=1S/C7H19NSi/c1-6-8(7-2)9(3,4)5/h6-7H2,1-5H3
SMILES CCN(CC)[Si](C)(C)C
Nombre IUPAC N-etil-N-trimetilsililetanamina
Peso molecular (g/mol) 145.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.1287