Learn More
N,N-Dietil-p-toluamida, TRC
Código de producto. 30240670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240670 50 mg 50 miligramos
30240604 250 mg 250 miligramos
30240534 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240670 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47811550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2728-05-4
Fórmula molecular C12 H17 N O
Peso molecular (g/mol) 191.27
Sinónimo N,N-Diethyl-4-toluamide
Nombre IUPAC N,N-dietil-4-metilbenzamida
SMILES CCN(CC)C(=O)c1ccc(C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diethyl-4-toluamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-10(3)7-9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.131