Learn More
Oxalato de N,N-dietil-p-fenilenodiamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10769901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10769901 10 g Frasco de vidrio 10 g
10107040 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10769901 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 407410100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62637-92-7 | 0·5 C2H2O4 | 209.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62637-92-7
Fórmula molecular 0·5 C2H2O4
Peso molecular (g/mol) 209.27
Número MDL MFCD00070242
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 145.0°C to 150.0°C
Color Marrón a gris o amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.27
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.