Learn More
Fluoruro de imidodisulfurilo de N,N-dietil-N-metil-N-(2-metoxietil)amonio, TRC
Código de producto. 30373466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30373466 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30373466 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD67908010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diethyl-N-methyl-N-(2-methoxyethyl)ammonium Imidodisulfuryl Fluoride
CAS 1079129-48-8
Fórmula molecular C8 H20 N O . F2 N O4 S2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H20NO.F2NO4S2/c1-5-9(3,6-2)7-8-10-4;1-8(4,5)3-9(2,6)7/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
SMILES CC[N+](C)(CC)CCOC.FS(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)F
Nombre IUPAC bis(fluorosulfonil)azanida; dietil-(2-metoxietil)-metilazanio
Peso molecular (g/mol) 326.382
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.078