Learn More
N,N-Dietil-m-toluamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10755181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10755181 100 g Frasco de vidrio 100 g
10458640 500 g Frasco de vidrio 500 g
10217003 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10755181 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114571000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 134-62-3 | C12H17NO | 191.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134-62-3
Fórmula molecular C12H17NO
Peso molecular (g/mol) 191.27
Número MDL MFCD00009046
Clave InChI MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo deet, n,n-diethyl-m-toluamide, diethyltoluamide, dieltamid, metadelphene, flypel, delphene, deta, detamide, autan
PubChem CID 4284
ChEBI CHEBI:7071
Nombre IUPAC N,N-dietil-3-metilbenzamida
SMILES CCN(CC)C(=O)C1=CC(=CC=C1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Diethyl-m-toluamide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9955g/mL
Punto de ebullición 111°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 155°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CON(C2H5)2
Índice de refracción 1.5200 to 1.524
Cantidad 100 g
Beilstein 09, II, 325
Índice Merck 15, 2859
Gravedad específica 0.9955
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,diethyl ether,,benzene
Viscosidad 13.3 mPa.s (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Diethyl-m-toluamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.