Learn More
N,N-Dietil-5-metil-3-(nitrometil)hexanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Diethyl-5-methyl-3-(nitromethyl)hexanamide |
| CAS | 2512198-73-9 |
| Fórmula molecular | C12H24N2O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N,N-Diethyl-5-methyl-3-(nitromethyl)hexanamide (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H24N2O3/c1-5-13(6-2)12(15)8-11(7-10(3)4)9-14(16)17/h10-11H,5-9H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)CC(C[N+]([O-])=O)CC(N(CC)CC)=O |
| Nombre IUPAC | N,N-dietil-5-metil-3-(nitrometil)hexanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 244.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.18 |