Learn More
N,N-Dietil-5-metil-3-(nitrometil)hexanamida, TRC
Código de producto. 30383543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383543 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30383543 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD444565100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Añadir a la cesta
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material N,N-Diethyl-5-methyl-3-(nitromethyl)hexanamide
CAS 2512198-73-9
Fórmula molecular C12H24N2O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo N,N-Diethyl-5-methyl-3-(nitromethyl)hexanamide (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24N2O3/c1-5-13(6-2)12(15)8-11(7-10(3)4)9-14(16)17/h10-11H,5-9H2,1-4H3
SMILES CC(C)CC(C[N+]([O-])=O)CC(N(CC)CC)=O
Nombre IUPAC N,N-dietil-5-metil-3-(nitrometil)hexanamida
Peso molecular (g/mol) 244.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.18
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.