Learn More
N,N-Dietil-5-metil-3-(nitrometil)hexanamida, TRC
Código de producto. 30383543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383543 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30383543 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD444565100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diethyl-5-methyl-3-(nitromethyl)hexanamide
CAS 2512198-73-9
Fórmula molecular C12H24N2O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo N,N-Diethyl-5-methyl-3-(nitromethyl)hexanamide (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24N2O3/c1-5-13(6-2)12(15)8-11(7-10(3)4)9-14(16)17/h10-11H,5-9H2,1-4H3
SMILES CC(C)CC(C[N+]([O-])=O)CC(N(CC)CC)=O
Nombre IUPAC N,N-dietil-5-metil-3-(nitrometil)hexanamida
Peso molecular (g/mol) 244.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.18