Learn More
N,N-Dietil-4-nitroanilina, TRC
Código de producto. 30383727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383727 100 mg
30383913 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30383727 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD442280100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2216-15-1
Fórmula molecular C10H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 194.23
Sinónimo Aniline, N,N-diethyl-p-nitro- (6CI,7CI,8CI), N,N-Diethyl-4-nitrobenzenamine, 4-(Diethylamino)nitrobenzene, 4-Nitro-N,N-diethylaniline, p-Nitro-N,N-diethylaniline
SMILES CCN(CC)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diethyl-4-nitroaniline
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O2/c1-3-11(4-2)9-5-7-10(8-6-9)12(13)14/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.1055