Learn More
N,N-Dietil-4-metilbencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Diethyl-4-methylbenzenesulfonamide |
| Punto de fusión | 60°C |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.32 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | cristalino/a/s |