Learn More
Diclorhidrato de N,N-dietil-3-pirrolidinamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Diethyl-3-pyrrolidinamine Dihydrochloride |
| CAS | 20984-82-1 |
| Fórmula molecular | C8H18N2 • 2(HCl) |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18N2.ClH/c1-3-10(4-2)8-5-6-9-7-8;/h8-9H,3-7H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.N1CCC(N(CC)CC)C1 |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de N,N-dietilpirrolidin-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 215.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.11 |