Learn More
N,N-Dietil-3-metilbenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428097 500 g 500 g
11418097 100 g 100 g
11438097 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17486.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 134-62-3 | C12H17NO | 191.274 g/mol
It is the most common ingredient in insect repellants and is believed to work as such in that mosquitoes intensely dislike its smell. Deet is also an effective solvent and may dissolve plastics, rayon, spandex, other synthetic fabrics and painted or varnished surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es el ingrediente más común en los repelentes de insectos y se cree que funciona como tal porque a los mosquitos no les gusta su olor. El DEET también es un disolvente eficaz y puede disolver plásticos, rayón, spandex, otros tejidos sintéticos y superficies pintadas o barnizadas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes. Mantener a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134-62-3
Fórmula molecular C12H17NO
Peso molecular (g/mol) 191.274
Número MDL MFCD00009046
Clave InChI MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo deet, n,n-diethyl-m-toluamide, diethyltoluamide, dieltamid, metadelphene, flypel, delphene, deta, detamide, autan
PubChem CID 4284
ChEBI CHEBI:7071
Nombre IUPAC N,N-dietil-3-metilbenzamida
SMILES CCN(CC)C(=O)C1=CC(=CC=C1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diethyl-3-methylbenzamide
Densidad 0.997
Punto de ebullición 110°C to 112°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 145°C (293°F)
Índice de refracción 1.523
Cantidad 500 g
Beilstein 2046711
Índice Merck 14,2856
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.27
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Diethyl-3-methylbenzamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Diethyl-m-toluamide