Learn More
N,N-dietil-3-metil-d3-benzamida-2,4,5,6-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DEET D7 (methyl D3 phenyl D4) |
| CAS | 1219799-37-7 |
| Fórmula molecular | C12 2H7 H10 N O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N,N-Diethyl-2,4,5,6-tetradeuterio-3-trideuteriomethylbenzamide, DEET D7 (methyl D3 phenyl D4), DEET D7 (methyl D3 benzeneamide D4), Diethyltoluamide-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3/i3D3,6D,7D,8D,9D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C(=O)N(CC)CC)c([2H])c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,6-tetradeuterio-N,N-dietil-5-(trideuteriometil)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 198.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.175 |