Learn More
N,N-dietil-3-metil-d3-benzamida-2,4,5,6-d4, TRC
Código de producto. 30360241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30360241 2 mg 2 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30360241 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2285012MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DEET D7 (methyl D3 phenyl D4)
CAS 1219799-37-7
Fórmula molecular C12 2H7 H10 N O
Cantidad 2 mg
Sinónimo N,N-Diethyl-2,4,5,6-tetradeuterio-3-trideuteriomethylbenzamide, DEET D7 (methyl D3 phenyl D4), DEET D7 (methyl D3 benzeneamide D4), Diethyltoluamide-d7
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3/i3D3,6D,7D,8D,9D
SMILES [2H]c1c([2H])c(C(=O)N(CC)CC)c([2H])c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 2,3,4,6-tetradeuterio-N,N-dietil-5-(trideuteriometil)benzamida
Peso molecular (g/mol) 198.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.175