Learn More
N,N-dietil-3-(mesitilsulfonil)-1H-1,2,4-triazol-1-carboximidamida (cafenstrol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cafenstrole |
| CAS | 125306-83-4 |
| Fórmula molecular | C16 H22 N4 O3 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N,N-Diethyl-3-[(2,4,6-trimethylphenyl)sulfonyl]-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide, CH 900, Cafenstrole, Grachitor, Himeadow |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22N4O3S/c1-6-19(7-2)16(21)20-10-17-15(18-20)24(22,23)14-12(4)8-11(3)9-13(14)5/h8-10H,6-7H2,1-5H3 |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)n1cnc(n1)S(=O)(=O)c2c(C)cc(C)cc2C |
| Nombre IUPAC | N,N-dietil-3-(2,4,6-trimetilfenil)sulfonil-1,2,4-triazol-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 350.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.1413 |