Learn More
N,N-Dietil-2-fenilbutanamida, TRC
Código de producto. 30387152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387152 250 mg
30373770 100 mg
30381329 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387152 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE903330250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92321-53-4
Fórmula molecular C14 H21 N O
Peso molecular (g/mol) 219.32
Sinónimo N,N,α-Triethylbenzeneacetamide, N,N-diethyl-2-phenylbutyramide (6CI,7CI), N,N-Diethyl-2-phenylbutanamide
Nombre IUPAC N,N-dietil-2-fenilbutanamida
SMILES CCC(C(=O)N(CC)CC)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diethyl-2-phenylbutanamide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21NO/c1-4-13(12-10-8-7-9-11-12)14(16)15(5-2)6-3/h7-11,13H,4-6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.1623