Learn More
N,N-Dietil-2-fenilbutanamida, Mikromol™
Código de producto. 30052512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052512 25 mg 25 miligramos
17952046 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052512 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3771.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N,N-Dietil-2-fenilbutanamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diethyl-2-phenylbutanamide
CAS 92321-53-4
Nombres de analitos o componentes N,N-Diethyl-2-phenylbutanamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H21 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N,N-diethyl-2-phenylbutyramide (6CI,7CI), N,N-Diethyl-2-phenylbutanamide, N,N,alpha-Triethylbenzeneacetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21NO/c1-4-13(12-10-8-7-9-11-12)14(16)15(5-2)6-3/h7-11,13H,4-6H2,1-3H3
SMILES CCC(C(=O)N(CC)CC)c1ccccc1
Nombre IUPAC N,N-dietil-2-fenilbutanamida
Peso molecular (g/mol) 219.32
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.1623 g/mol