Learn More
N,N-Dietil-2-hidroxiacetamida, TRC
Código de producto. 30384018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384018 1 g
30373443 5 g
30382144 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384018 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4445801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39096-01-0
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.17
Sinónimo 2-Hydroxy-N,N-diethylacetamide, N,N-Diethylglycolamide, N,N-diethylglycolamide
Nombre IUPAC N,N-dietil-2-hidroxiacetamida
SMILES CCN(CC)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diethyl-2-hydroxyacetamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-7(4-2)6(9)5-8/h8H,3-5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0946