Learn More
N,N-dietil-2-bromobenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Diethyl-2-bromobenzamide |
| CAS | 76041-86-6 |
| Fórmula molecular | C11 H14 Br N O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14BrNO/c1-3-13(4-2)11(14)9-7-5-6-8-10(9)12/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)c1ccccc1Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-N,N-dietilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 256.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.0259 |