Learn More
N,N-dietil-2-(6-fluoro-1H-indol-3-il)etan-1-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-fluoro DET |
| CAS | 2836-69-3 |
| Fórmula molecular | C14 H19 F N2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6-FDET, 6-fluoro N,N-DET, 6-fluoro N,N-Diethyltryptamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19FN2/c1-3-17(4-2)8-7-11-10-16-14-9-12(15)5-6-13(11)14/h5-6,9-10,16H,3-4,7-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)CCc1c[nH]c2cc(F)ccc12 |
| Nombre IUPAC | N,N-dietil-2-(6-fluoro-1H-indol-3-il)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 234.3125 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.1532 |