Learn More
N,N-Dietil-2,3,3,3-tetrafluoropropionamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
15419049 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15419049 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16739.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 392-63-2 | C7H11F4NO | 201.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide
CAS 392-63-2
Densidad 1.228
Punto de ebullición 58°C (5 mmHg)
Fórmula molecular C7H11F4NO
Fórmula lineal CF3CHFCON(CH2CH3)2
Índice de refracción 1.392
Número MDL MFCD00069160
Cantidad 25 g
Beilstein 1780406
Sinónimo n,n-diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide, acmc-20ak99, n,n-diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropanamid, n,n-diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropioamide, n,n-diethyl-2,2,3,3-tetrafluoro-propionamide, propanamide,n,n-diethyl-2,3,3,3-tetrafluoro, n,n-diethyl-2,3,3,3-tetrakis fluoranyl propanamide
Clave InChI OIZFBXRWENZGCS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)C(=O)C(F)(F)C(F)F
Nombre IUPAC N,N-dietil-2,2,3,3-tetrafluoropropanamida
Peso molecular (g/mol) 201.17
PubChem CID 2774042
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.16
Porcentaje de pureza 95%