Learn More
N,N-dietil-2,2,2-trifluoroacetamida, TRC
Código de producto. 30376636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376636 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30376636 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD679295250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
CAS 360-92-9
Fórmula molecular C6H10F3NO
Cantidad 250 mg
Sinónimo N,N-Diethyltrifluoroacetamide, NSC 14815, Trifluoroacetyl Diethylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10F3NO/c1-3-10(4-2)5(11)6(7,8)9/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)C(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC N,N-dietil-2,2,2-trifluoroacetamida
Peso molecular (g/mol) 169.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0714