Learn More
N,N-dietil-2,2,2-trifluoroacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide |
| CAS | 360-92-9 |
| Fórmula molecular | C6H10F3NO |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | N,N-Diethyltrifluoroacetamide, NSC 14815, Trifluoroacetyl Diethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10F3NO/c1-3-10(4-2)5(11)6(7,8)9/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | N,N-dietil-2,2,2-trifluoroacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 169.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0714 |