Learn More
N,N-Dietil-2,2,2-trifluoroacetamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11445550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11445550 5 g 5 g
11435550 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445550 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25829.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 360-92-9
Fórmula molecular C6H10F3NO
Peso molecular (g/mol) 169.147
Número MDL MFCD00192034
Clave InChI CODXZFSZJFCVBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-diethyltrifluoroacetamide, acetamide, n,n-diethyl-2,2,2-trifluoro, acmc-1cmeq, diethyl trifluoroacetamide, n,n-diethyltrifluoro-acetamide, trifluoroacetic acid diethylamide, n,n-diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide, n,n-diethyl-2,2,2-tris fluoranyl ethanamide
PubChem CID 225443
Nombre IUPAC N,N-dietil-2,2,2-trifluoroacetamida
SMILES CCN(CC)C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Densidad 1.142
Punto de ebullición 157°C to 160°C
Temperatura de inflamación 43°C (110°F)
Índice de refracción 1.38
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.15
Porcentaje de pureza 97%