Learn More
N,N-dietil-1-naftamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Diethyl-1-naphthamide |
| CAS | 5454-10-4 |
| Fórmula molecular | C15 H17 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17NO/c1-3-16(4-2)15(17)14-11-7-9-12-8-5-6-10-13(12)14/h5-11H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)c1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | N,N-dietilnaftaleno-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 227.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.131 |