Learn More
Clorhidrato de N,N-didesmetil trimebutina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Didesmethyl Trimebutine |
| CAS | 84333-60-8 |
| Fórmula molecular | C20 H25 N O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25NO5/c1-5-20(21,15-9-7-6-8-10-15)13-26-19(22)14-11-16(23-2)18(25-4)17(12-14)24-3/h6-12H,5,13,21H2,1-4H3 |
| SMILES | CCC(N)(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 3,4,5-trimetoxibenzoato de (2-amino-2-fenilbutilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 359.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 359.1733 |