Learn More
N,N-Didesmetil Trimebutina-d5 Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30386405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386405 1 mg
30381328 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30386405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4413521MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1286624-16-5
Fórmula molecular C20H20D5NO5 . HCl
Peso molecular (g/mol) 400.9
Sinónimo 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid 2-Amino-2-phenylbutyl-d5 Ester Hydrochloride
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(N)(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Didesmethyl Trimebutine-d5 Hydrochloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25NO5.ClH/c1-5-20(21,15-9-7-6-8-10-15)13-26-19(22)14-11-16(23-2)18(25-4)17(12-14)24-3;/h6-12H,5,13,21H2,1-4H3;1H/i1D3,5D2;