Learn More
N,N-Didesmetil Diltiazem Hidrocloruro, TRC
Product Code. 30372588
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
30372588 10 mg
30380405 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30372588 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD44105010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 116050-35-2
Fórmula molecular C20H23ClN2O4S
Peso molecular (g/mol) 422.93
Sinónimo (2S-cis)-3-(Acetyloxy)-5-(2-aminoethyl)-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Monohydrochloride, (2S,3S)-N,N-Didemethyldiltiazem Hydrochloride
SMILES CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material N,N-Didesmethyl Diltiazem Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22N2O4S.ClH/c1-13(23)26-18-19(14-7-9-15(25-2)10-8-14)27-17-6-4-3-5-16(17)22(12-11-21)20(18)24;/h3-10,18-19H,11-12,21H2,1-2H3;1H/t18-,19+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.1067